Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ KIMAX™-51 Wiederverwendbare serologische Pipetten mit verstärkter Spitzenöffnung
Artikelnummer. 11878532
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
0.2 ml
1 ml
5 ml
10 ml
25 ml
Graduierungen:
0.01 ml
0.1 ml
Farbe:
Blau
Orange
Rot
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Graduierungen Farbe Packungsgröße
11878532 1 ml 0.1 ml Rot 12 Stück
11858472 0.2 ml 0.01 ml Schwarz 6 Stück
11888472 5 ml 0.1 ml Blau 12 Stück
11878472 25 ml 0.1 ml Weiß 12 Stück
11848472 10 ml 0.1 ml Orange 12 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11878532 Lieferant DWK LIFE SCIENCES™ Lieferanten-Nr. 37034A1110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00 CHF
    139.82 CHF / 12 Stück
    Sparen 10.18 CHF
    6% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen
Gehärtete Spitze mit permanenter brauner Skala, ohne Ätzung in das gleichförmige Röhrchen eingeschmolzen
  • Hergestellt aus 51 Expansionsborosilikatglas, das den Anforderungen der Typ I und ASTM E438, Typ I, Klasse B entspricht USP.
  • Das Oberteil wurde so gestaltet, dass sie Baumwoll-Plugging in allen Größen aufnehmen können.
  • Entworfen nach ASTM Spezifikation E1044, Anforderungen des Stils II.
Bestellinformation
Stecker nicht im Lieferumfang enthalten.
Compliance
Kalibriert für Förder-/Ausblasbetrieb. Entworfen aus ASTM™ E 1044.
Spezifikation
Genauigkeit ±0,02 mL
Zertifizierung/Konformität ASTM E1044
Material Borosilikatglas
Sterilität Non-sterile
Zur Verwendung mit (Anwendung) Syphilis-Test, VDRL-Tests
Skala Ja
Graduierungen 0.1 ml
Länge (angloamerikanisch) 13.77 Zoll
Menge 12/Cs.
Spitzenform Angelassen
Toleranz ±0.02 ml
Ausführung oben Ausgearbeitet, um Baumwoll-Steckdosen zu akzeptieren
Verpackungsart Karton
Farbe Rot
Volumen (metrisch) 1 ml
Länge (metrisch) 350 mm
Typ Serologische Pipette
Einwegprodukt Wiederverwendbar