Learn More
Brady™ i6100 Etikettendrucker, 300 DPI, BWS, UK
Artikelnummer. 31751197 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Höhe (angloamerikanisch):
12,76 in.
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Höhe (angloamerikanisch) Packungsgröße
31751197 12,76 in. 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751197 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 324882
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zuverlässiger, schwerer Etikettendrucker für mittel- bis großvolumige Beschriftungsaufträge und mittel- bis hochleistungsfähigen Druck.
  • Drucken Sie auf eine Vielzahl von Materialangeboten, um die Anforderungen von moderater bis leistungsfähiger Kennzeichnung zu erfüllen.
  • Höhere Druckgeschwindigkeiten von 254 mm/s bedeuten, dass du bis zu 4000 Etiketten pro Tag drucken kannst.
  • Für industrielle Umgebungen gebaut mit einem stabilen Aluminiumrahmen.
  • Mit LCD-Bildschirm und Tastenfeld kann man einfach die Druckeinstellungen ändern.
  • Wird mit Brady Workstation-Design und Print Pro ausgeliefert.
  • Dieser i6100-Drucker wird in einer Pappschachtel geliefert und beinhaltet ein professionelles Druckdesign von Brady Workstation, eine Schnellstartanleitung und ein Stromkabel für die Reino Unit (UK).
Spezifikation
Produkttyp Drucker
Farbe Blau, Grau
Displaytyp LCD-Farb-Touchscreen
Zur Verwendung mit (Geräte) Brady Etiketten
Material Kunststoff
Print Technology Direkt thermisch, Thermotransfer
Länge (angloamerikanisch) 490 mm
Breite (angloamerikanisch) 10,591 in.
Breite (metrisch) 269 mm
Höhe (angloamerikanisch) 12,76 in.
Höhe (metrisch) 324.00 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 19,291 in.
Tiefe (metrisch) 490 mm
Abmessungen (L x B) 490 x 269 mm
Farbfunktion Monochrom
Displaymaße 88.90 mm
Sprachen Deutsch, Französisch, Deutsch, Spanisch
Hauptspeicher 512 MB SDRAM, 512 MB Flash
Druckgeschwindigkeit 254 mm/s.
Softwaretyp Brady Workstation, Windows-Controller zur Nutzung von Computersoftware
Anschlusstypen Ethernet, RS232, USB 2.0, Host USB
Gewicht (angloamerikanisch) 30.82 lb.
Gewicht (metrisch) 13.98 kg
Zertifizierung/Konformität CE, UL, FCC
Zur Verwendung mit (Anwendung) Etikett der Barcodes, Etikett von Komponenten und Ausrüstung, Etikett von Daten und Kommunikation, Etikett von Elektrizität, allgemeine Identifikation, Etikett von Inventar und Inspektion, Etikett der Kabel, Etikett von Laboren
Gewährleistung 2 Jahre
Spannung 100/240 V
Alternate Part Number i6100-300-UK-BWS
Steckertyp AC Adapter