Learn More
Brady™ i5300 Industrial Label Printer Kit EU with Wi-Fi and Workstation LAB Suite
Set up, switch out and print faster than you ever imagined with the BradyPrinter i5300 Industrial Label Printer. With a solid metal frame, this printer can handle both high-volume and high-mix labeling applications.
1800.00 CHF - 2038.00 CHF
Spezifikation
Displaytyp | LCD-Farb-Touchscreen |
---|---|
Print Technology | Direkt thermisch, Thermotransfer |
Breite (angloamerikanisch) | 11 in. |
Breite (metrisch) | 284,5 mm |
Höhe (angloamerikanisch) | 11 in. |
Product Code | Brand | Auflösung | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Auflösung | Price | Quantity & Availability | |||||
17419102
|
Brady™
310340 |
300 dpi |
1800.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17459102
|
Brady™
310853 |
600 dpi |
2038.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Description
Print reliable labels with the Brady™ M611 Label Printer. Design any complex label in the field with a phone- once our Express app is installed, you can easily design complex labels with 1D and 2D codes and barcodes, serialize, use an extensive image library, include text or time stamps, and even import data from the cloud.
The M611 Printer is able to resist extreme temperatures, fire, chemicals, solvents, fuels, moisture or dirt. Its materials are designed to stay attached and remain legible in challenging conditions.
- Wi-Fi connectivity allows you to get data more easily from a variety of sources
- Fast printing up to 33.8 mm/s
- AC Adaptor, rechargeable battery
- Color LCD touchscreen display
- 2 year warranty
- Includes EU power cord and Brady™ Workstation Product & Wire Identification Suite
Specifications
LCD-Farb-Touchscreen | |
11 in. | |
11 in. | |
16 in. | |
Nicht autoklavierbar | |
Monochrom | |
Indonesisch, Bulgarisch, Chinesisch (traditionell), Deutsch, Kroatisch, Japanisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Rumänisch, Russisch, Bulgarisch, Slowakisch, Spanisch, Türkisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Holländisch, Deutsch, Estnisch | |
i5300. | |
Verkabelt, Ethernet, USB 2.0, USB Host | |
10°bis 40 °C | |
15 kg | |
2 Jahr |
Direkt thermisch, Thermotransfer | |
284,5 mm | |
279,4 mm | |
401 mm | |
Unsteril | |
i5300 Industriedrucker, Brady™ WorkStation-Suite für die Laborkennzeichnung, EU-Netzkabel, USB-Kabel, Stift, Reinigungskit, Kurzanleitung, Jump Drive mit Videos und Windows™-Treiber von Drittanbietern | |
512 MB RAM, 195 MB IFFS | |
254 mm/s | |
Windows™ 10, Windows™ 7, Windows™ 8, Windows™ Servers 2012, 2012 R2 und 2016 | |
33 lb. | |
Kabel- und Leitungskennzeichnung, Kennzeichnung im elektrischen Bereich, Labor- und Barcode-Etiketten, allgemeine Kennzeichnung | |
110/240 V |