Learn More
uvex I-Works Brille
Artikelnummer. 31910424 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung unitSize
31910424 Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31910424 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9194265
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12.28 CHF
    11.07 CHF / 1 Stück
    Sparen 1.21 CHF
    9% Rabatt
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
I-works vereint das Beste der uvex-Schutzbrillen.
  • Das leichte, sportliche Design und das Panoramaobjektiv machen die Brille äußerst angenehm zu tragen – selbst über längere Zeiträume.
  • Die herausragende, langlebige supra-vision excellence Beschichtungstechnologie i-Works uvex Sicherheitsbrillen verfügen über langlebige Beschlagsicherungseigenschaften, die wiederholter Reinigung uvex standhalten.
  • Bequeme, weiche Seitenarme mit zwei Komponenten sorgen für eine leicht zu tragende und rutschfeste Passform.
  • Sportliche, robuste Schutzbrillen
  • Erhältlich mit verschiedenen Gläsertönungen
  • Robuste Polycarbonatlinse mit bewährter uvex Supra-Vision-Beschichtungstechnologie – dauerhaft beschlagsicher und kratzfest
  • Passt besser zum uvex IES für die Umwelt, da Objektive bei Bedarf ausgetauscht werden können
  • Metallfrei
  • Ergonomisch geformte Seitenarme mit weichen Ohrstücken sorgen für eine bequeme, sichere Passform, ohne Druckstellen zu erzeugen
  • Anatomisch geformtes Nasenstück für den ganztägigen Komfort
  • Zertifiziert gemäß EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter) UV400 – 100 % Schutz gegen schädliche UV-Strahlung bis zu 400 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest, Kratzfest
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrillen
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial TPU
UV-Schutz UV400.
Frame Type Halbrandlos