Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select siRNA-Bibliothek V4 für behandelbare Genome Mensch
Artikelnummer. 10450715
Ansicht ändern
Click to view available options
Format:
384-Well-Platte
96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Format Packungsgröße
10450715 96-Well-Platte 1 Stück
10136814 384-Well-Platte 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10450715 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4397920
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format.
For the first time, you can obtain the benefits of Ambion™Silencer™ Select siRNAs in a convenient pre-plated, library format. These siRNA collections enable medium and high throughput analysis of phenotypes resulting from inhibition of large sets of targets from specific functional classes.
  • Ready-to-ship collections of Ambion™ Silencer™ Select siRNAs to popular human gene classes
  • Three individual siRNAs per target provided in a convenient 96-well format
  • Designed with an all new algorithm that yields better, more consistent knockdown
  • Novel chemical modifications reduce off-target effects by up to 90%
  • Up to 100 fold more potent than currently available siRNAs
  • Demonstrated improvements in consistency and reliability of phenotypic results
Zum ersten Mal können Sie die Vorteile von Ambion® Silencer® Select siRNAs in einem praktischen, vorplattierten Bibliotheksformat nutzen. Diese siRNA-Sammlungen ermöglichen die Analyse von Phänotypen mit mittlerem und hohem Durchsatz, die durch die Hemmung großer Zielmengen aus bestimmten Funktionsklassen entstehen.
• Gebrauchsfertige Kollektionen von Ambion® Silencer® Select siRNAs für gängige menschliche Genklassen
• Drei individuelle siRNAs pro Target in einem praktischen 96-Well-Format
• Entwickelt mit einem neuen Algorithmus, der einen besseren, konsistenteren Knockdown liefert
• Neuartige chemische Modifikationen reduzieren die Wirkung von Off-Target-Effekten um bis zu 90 %
• Bis zu 100-mal potenter als derzeit verfügbare siRNAs
• Nachgewiesene Verbesserungen hinsichtlich der Konsistenz und Zuverlässigkeit phänotypischer Ergebnisse
Was sind Silencer® Select siRNAs?
Silencer® Select siRNAs sind die nächste Generation der Ambion® siRNAs. Diese siRNAs enthalten aktuelle Verbesserungen im siRNA-Design, Algorithmen zur Vorhersage von Off-Target-Effekten und chemische Modifikationen und stellen daher siRNAs mit beispielloser Effizienz, Wirksamkeit und Spezifität dar. Bei siRNA-Screening-Anwendungen werden weniger falsch negative Ergebnisse aufgrund schlechten Silencings und weniger falsch positive Ergebnisse aufgrund nicht zielgerichteter Effekte ausgegeben. Mit anderen Worten: Mit Silencer® Select siRNAs erhalten Sie sauberere, konsistentere Daten aus Ihrem primären Screening, sodass Sie weniger Zeit und Ressourcen aufwenden müssen, um echte, validierte Targets zu finden. Die Folge sind weniger gescheiterte Experimente aufgrund eines schlechten Silencings und sauberere, konsistentere phänotypische Daten.
Humangenom-siRNA-Bibliothek
(bestehend aus folgenden Bestellnummern: 4397922 + 4397923 + 4397924)
Forscher führen in zunehmendem Maße genomweite Untersuchungen durch. Die Silencer® Select Humangenom-siRNA-Bibliothek V4 ist hierfür ideal. Für jedes der 21.584 menschlichen Targets stehen drei einzigartige, nicht überlappende siRNAs zur Verfügung. Die siRNAs, die auf den „behandelbaren“ Teil dieser Bibliothek abzielen, sind nach funktioneller Genklasse geordnet, um einfaches Screening wichtiger Genuntergruppen wie Kinase, Phosphatase, GPCR usw. zu ermöglichen. Diese siRNA-Bibliothek wird in 384 Well-Platten geliefert.
Einfache und erweiterte siRNA-Bibliotheken für behandelbare Humangenome
Für siRNAs, die die therapeutisch relevantesten menschlichen Gene anvisieren und bequem nach Target-Genklasse gruppiert sind, sind die Silencer® Select siRNA-Bibliothek V4 für behandelbare Humangenome und die Silencer® Select erweiterte siRNA-Bibliothek V4 für behandelbare Humangenome bei vielen Forschern sehr beliebt. Das behandelbare Genom-Set zielt auf 9.031 Gene ab, während die erweiterte behandelbare Genom-Sammlung auf diese Gene und das „Erweiterungsset“ für insgesamt 10.414 Gene abzielt, einschließlich Transkriptionsfaktoren. Bitte kontaktieren Sie uns für eine vollständige Liste der Targets. Diese Bibliotheken sind sowohl in 96 Well- als auch in 384 Well-Plattenformaten erhältlich.
siRNA-Bibliothek für humane Kinase
Aufgrund ihrer Bedeutung für die Zellsignalisierung und vieler biologischer Wege sind Kinasen wichtige Arzneimittelziele und Gegenstand intensiver Forschung. Die Silencer® Select Humane Kinase-siRNA-Bibliothek V4 zielt mit drei individuellen Silencer® Select siRNAs pro Gen auf 710 menschliche Kinasen ab. Diese siRNA-Bibliothek ermöglicht systematische, aber kostengünstige RNAi-Studien dieser wichtigen Zellregulatoren. Validierte siRNAs sind enthalten, sofern verfügbar. Die Silencer® Select Humane Kinase-siRNA-Bibliothek V4 ist in 96 Well-Platten erhältlich.
Humane Phosphatase-siRNA-Bibliothek
Neben Kinasen sind Phosphatasen wichtige Regulatoren für biologische Wege und Zellsignalkaskaden. Die Silencer® Select Humane Phosphatase-siRNA-Bibliothek V4 zielt mit drei individuellen siRNAs pro Gen auf 298 menschliche Phosphatasen ab und wird in 96 Well-Mikrotiterplatten geliefert. Diese Bibliothek ist die ideale Ergänzung zur Silencer® Select Kinase-siRNA-Bibliothek V4, die detailliertere Untersuchungen biologischer Wege ermöglicht.
Humane GPCR-siRNA-Bibliothek
G-Protein-gekoppelte Rezeptoren oder GPCRs sind Schlüsselkomponenten vieler Signaltransduktionswege und stellen auch eine wichtige Klasse von behandelbaren Genen dar. Die Silencer® Select Humane GPCR-siRNA-Bibliothek V4 zielt auf 379 nicht olfaktorspezifische menschliche GPCRs mit drei individuellen Silencer® Select siRNAs pro Ziel ab, die in 96-Well-Platten geliefert werden.
siRNA-Bibliotheken für humane Protease, nukleäre Hormonrezeptoren und Ionenkanäle
siRNA-Sets, die auf humane Proteasen, Ionenkanäle und nukleäre Hormonrezeptoren abzielen, bieten eine kostengünstige Methode zur Untersuchung dieser wichtigen Regulatoren zellulärer Funktionen. Diese siRNA-Bibliotheken werden jeweils in 96-Well-Platten geliefert. Die Silencer® Select Humane Protease-siRNA-Bibliothek V4 verfügt über 3 siRNAs pro Ziel für 494 menschliche Proteasen. Die Silencer® Select Humane nukleäre Hormonrezeptor-siRNA-Bibliothek V4 enthält 3 siRNAs pro Ziel für 47 nukleäre Hormonrezeptoren. Die Silencer® Select Humaner Ionenkanal-siRNA-Bibliothek V4 verfügt über 3 siRNAs pro Ziel für 338 humane Ionenkanäle.
Individuelle siRNAs für verbesserte Datenzuverlässigkeit
Silencer® Select siRNA-Bibliotheken enthalten drei individuelle siRNAs für jedes Ziel. Das Screening mit drei siRNAs pro Gen verringert sowohl die falsch-positive als auch die falsch-negative Rate erheblich, was zu mehr Vertrauen in die RNAi-Screening-Daten führt, das Risiko des Übersehens wichtiger Gene verringert und die Zeit verkürzt, die für die Nachkontrolle von falsch-positiven Treffern auf dem Bildschirm benötigt wird.
Diese Bibliotheken enthalten 0,25 nmol jeder siRNA, was für 500 Transfektionen (bei 5 nM siRNA, 100 µl Transfektionsvolumen) ausreicht. Die siRNAs werden getrocknet in den Wells von 96-Well-Platten geliefert. Eine Reihe jeder 96-Well-Platte wird leer gelassen, um das Hinzufügen von Kontrollen zum Verwendungszeitpunkt zu ermöglichen. Die Bibliotheken werden mit vollständigen siRNA-Sequenzinformationen sowie mit dem spezifischen und dem jeweiligen Gensymbol, dem vollständigen Namen, den Aliassen, der RefSeq-Nummer und der Locus-ID sowie Ergebnissen aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, geliefert.
Silencer® Select siRNA-Bibliotheken für diese oder jede andere Liste menschlicher Gene kann außerdem mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA geliefert werden. Bei diesen größeren Formaten ist eine individuelle Formatierung möglich. Wenn Sie eine Genliste oder andere Informationen wünschen oder Ihre Forschung mit einem unserer technischen Experten besprechen möchten, wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie eine E-Mail an libraries@ambion.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Beschreibung Silencer™ Select Human Druggable Genome siRNA Library V4, 1 Set, Pulver, Menschengattung, 96-Well-Platten-Format, Multiple Targets Druggable Target, –20 °C Lagertemperatur, Verwendung in Pharma und Biopharma, RNAi, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharma und Biopharma, RNAi, Target- und Lead-Identifizierung und Validierung
Produkttyp Silencer™ Select siRNA-Bibliothek V4 für behandelbare Humangenome
Menge 1 Set
Format 96-Well-Platte
Spezies Human
RNAi Type siRNA
Produktlinie Silencer, Silencer Select, Ambion
Versandbedingung Raumtemperatur
Target Mehrere Targets