Learn More
Invitrogen™ Silencer™ KIF11 (Eg5) siRNA (human, mouse, rat)
Artikelnummer. 10701937
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 nmol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10701937 5 nmol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10701937 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. AM4639
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Silencer™ KIF11 (Eg5) siRNA (Mensch, Maus, Ratte)
Die Invitrogen™ Silencer™ Positivkontroll-siRNA für KIF11 (Eg5) (Mensch, Maus, Ratte) ist optimal für die Entwicklung und Optimierung von siRNA-Experimenten geeignet. 5 nmol werden zusammen mit einem zusätzlichen Röhrchen mit 2 nmol siRNA als Negativkontrolle zur Verfügung gestellt.
  • Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
  • Die genspezifischen siRNA-Kontrollen werden mit verkohlten Negativkontrollen geliefert
  • Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
  • HPLC-gereinigte, doppelseitige und gebrauchsfertige Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nicht modifizierte 21-mere; sie sind für die Verwendung mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-mer-siRNAs konzipiert. Wenn Sie andere siRNA-Produkte verwenden, beispielsweise Invitrogen™ Silencer™ Select siRNAs oder STEALTH RNAi™ siRNAs, sollten Sie die für diese siRNAs entwickelten Kontroll-siRNAs verwenden, um zuverlässigere experimentelle Ergebnisse zu erhalten.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20 °C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
    Regelungsart Positivkontrolle
    RNAi Type siRNA
    Spezies Human, Maus, Ratte
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion, RNAi
    Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
    Produktlinie Silencer, Ambion
    Produkttyp siRNA
    Reinheit HPLC
    Menge 5 nmol
    Versandbedingung Trockeneis
    Target KIF11
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.