Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Phosphatase siRNA Library
Artikelnummer. 15691842
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15691842 1 Set 1 Set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15691842 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A30080
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Phosphatases are important regulators of biological pathways and cell signaling cascades.
Phosphatases are important regulators of biological pathways and cell signaling cascades. The Silencer™ Human Phosphatase siRNA Library contains 894 Ambion™ Silencer siRNAs targeting 298 human phosphatase genes . This library is designed using the most up-to-date genome databases, including the NCBI RefSeq database and cross-referenced to the Gene Ontology Consortium (GO) database and/or the HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Utilizing Ambion Silencer technology built on stringent bioinformatics to enable high target specificity and siRNA potency, the Silencer Human Phosphatase siRNA Library allows accurate yet cost-effective RNAi functional screening against phosphatase gene classes. This library may be utilized alone or as a companion to the Silencer Human Kinase siRNA Library (Cat. No. A30079), enabling more detailed studies of biological pathways.
Phosphatasen sind wichtige Regulatoren für biologische Wege und Zellsignalkaskaden. Die Silencer™ siRNA-Bibliothek für humane Phosphatase enthält 894 Ambion™ Silencer siRNAs, die 298 humane Phosphatase-Gene ansprechen. Diese Bibliothek wird unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq-Datenbank, entwickelt und verweist auf die Gene Ontology Consortium (GO) Datenbank und/oder das HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC). Die Silencer siRNA-Bibliothek für humane Phosphatase nutzt die Ambion Silencer-Technologie, die auf strenger Bioinformatik basiert und eine hohe Zielspezifität und siRNA-Potenz ermöglicht, und macht so ein präzises und gleichzeitig kostengünstiges funktionelles RNAi-Screening gegen Phosphatase-Genklassen möglich. Diese Bibliothek kann allein oder als Ergänzung zur Silencer siRNA-Bibliothek für humane Kinase verwendet werden, um detailliertere Studien über biologische Vorgänge zu ermöglichen.
• Effektiv — Beschleunigen Sie Ihre funktionale Genforschung mit der vordefinierten Silencer siRNA-Bibliothek für humane Phosphatase
• Zuverlässig — Erhöhen Sie die Genauigkeit des Target-Screenings mit drei individuellen siRNAs pro Gen-Target
• Effizient — Reduzieren Sie Off-Target-Effekte bei niedrigen Konzentrationen mit dem bewährten Ambion Silencer siRNA-Design
• Praktisch — Reduzieren Sie die Datenentfaltung und beschleunigen Sie die Target-Validierung mit unserem Array-Format
• Anpassbar — Wählen Sie die beste Option für die Anforderungen an Ihren Arbeitsablauf, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
Warum die Silencer siRNA-Bibliothek für humane Phosphatase verwenden?
Silencer siRNAs sind per Design und hochwertiger Synthese mit garantiertem Silencing optimiert (Weitere Informationen über die Garantie). Die Silencer siRNA-Bibliothek für humane Phosphatase enthält unsere vorkonfigurierten und, sofern verfügbar, validierten siRNAs, die mit maximaler Potenz und Spezifität erzeugt wurden, damit Sie sich auf die Datenqualität konzentrieren können (Weitere Informationen zum Design). Diese Bibliothek wird anhand der neuesten verfügbaren Datenbanken und Ressourcen für aktuelle Inhalte ausgewählt. Vollständige siRNA-Sequenzinformationen sowie das spezifische und das jeweilige Gensymbol, den vollständigen Namen, die Aliase, die RefSeq-Nummer und die Locus-ID sowie Ergebnisse aller Validierungsexperimente, die mit den im Lieferumfang enthaltenen siRNAs durchgeführt wurden, werden bereitgestellt. Bitte kontaktieren Sie uns für die vollständige Liste der Targets.
Silencer siRNA-Bibliotheken ermöglichen es Ihnen, effizient zu screenen und die Datenausgabe zu maximieren.
Ambion Silencer siRNAs wurden unter Berücksichtigung der Potenz entwickelt, um den Genabbau bei minimalen Konzentrationen zu gewährleisten. Dies trägt nicht nur dazu bei, weniger Potenzial für Off-Target-Effekte und falsch-positive Daten zu gewährleisten, sondern minimiert auch falsch-negative Ergebnisse des siRNA-Screenings. Die Silencer siRNA-Bibliothek für humane Phosphatase enthält 0,25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 µl Transfektionsvolumen).
Flexibilität zur Erfüllung Ihrer Anforderungen an den Arbeitsablauf
Thermo Fisher Scientific bietet eine umfassende Liste vordefinierter oder benutzerdefinierter siRNA-Bibliotheken für Human-, Maus- oder Rattengene an mit 1, 2 oder 5 nmol jeder siRNA oder größeren Größe. Für eine umfassende Genliste, weitere Informationen oder eine Besprechung Ihrer Forschungsarbeit mit einem unserer technischen Experten wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter oder senden Sie uns eine E-Mail an RNAilibraries@lifetech.com.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 894 siRNAs insgesamt, die auf 298 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (12 Platten) plattiert sind
Inhalt und Lagerung 894 Gesatm-siRNAs für 298 Gene, die auf 96-Well-Platten (12 Platten) plattiert sind
In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern.
Format 96-Well-Platte
RNAi Type siRNA
Spezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) RNAi
Produktlinie Silencer
Produkttyp siRNA-Bibliothek
Reinheit Standard
Menge 1 Set
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis