Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Human Drug Targets siRNA Library
Click to view available options
Format:
96-Well-Platte
Packungsgröße:
1 Set
Beschreibung
- Die Silencer™ siRNA-Bibliothek für Humanarzneimittel-Targets umfasst Gene, die an Apoptose, Seneszenz, Nukleinsäure-Bindung, Autophagie und DNA-Reparatur beteiligt sind, sowie charakterisierte Kernrezeptoren und andere Gene, die als potenzielle Targets für Therapeutika gelten.
- Die Bibliothek enthält 23.745 Ambion™ Silencer siRNAs, die 7.915 Gene zur Durchführung von RNAi-Screenings auf bekannte Targetgene von Humanarzneimitteln ansprechen.
- Die Bibliothek wurde unter Verwendung der aktuellsten Genomdatenbanken, einschließlich der NCBI RefSeq Datenbank, entwickelt.
- Es bestehen Querverweise auf die Datenbank des Gene Ontology Consortium (GO) und/oder des HUGO Gene Nomenclature Committee (HGNC).
- Nutzt die Ambion Silencer Technologie, die auf strenger Bioinformatik basiert, um eine hohe Targetspezifität und siRNA-Potenz zu ermöglichen.
- Eine ideale Lösung für fokussiertes und kostengünstiges RNAi-Screening gegen vordefinierte therapeutische Gen-Arzneimittel-Targets.
- Umfassend – Beschleunigen Sie Ihre Target-Screens für Arzneimittel mit vordefinierten Silencer siRNA-Bibliotheken für Humanarzneimittel-Targets
- Zuverlässig – Erhöhen Sie die Genauigkeit des Target-Screenings mit drei einzelnen siRNAs pro Gen-Target
- Effektiv – Reduzieren Sie die Off-Target-Auswirkungen bei niedrigen Konzentrationen mit bewährtem Ambion Silencer siRNA-Design
- Praktisch – Reduzieren der Datendevolution und beschleunigen der Targetvalidierung mit unserem 96- und 384-Well-Format
- Anpassbar – Auswahl der besten verfügbaren Option, um Ihren Anforderungen an den Arbeitsablauf gerecht zu werden, einschließlich zusätzlicher siRNA-Skalen und gepoolter Formate
- Enthält 0,25 nmol jeder siRNA, ausreichend für 100 Transfektionen (bei 25 nM siRNA, 100 µl Transfektionsvolumen)
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 23,745 siRNAs insgesamt, die auf 7915 Gene abzielen, die auf 96-Well-Platten (270 Platten) plattiert sind |
| Inhalt und Lagerung | 23.745 Gesamt-siRNAs für 7.915 Gene, die auf 96-Well-Platten (270 Platten) plattiert sind In einem nicht frostfreien Gefrierschrank bei oder unter -20 °C lagern. |
| Format | 96-Well-Platte |
| RNAi Type | siRNA |
| Spezies | Human |
| Probentyp | DNA |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | RNAi |
| Produktlinie | Silencer |
| Produkttyp | siRNA-Bibliothek |
| Reinheit | Standard |
| Mehr anzeigen |