Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human)
Silencer™ GAPDH siRNA (Mensch)
484.00 CHF - 1132.00 CHF
Spezifikation
Spezies | Human |
---|---|
Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
Target | GAPDH |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10469024
|
Invitrogen™
AM4605 |
5 nmol |
484.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10609845
|
Invitrogen™
AM4633 |
40 nmol |
1132.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ambion™ Silencer™ siRNA-Positivkontrolle für GAPDH (Mensch) ist optimal für die Entwicklung und Optimierung von siRNA-Experimenten geeignet. Die Kontrolle ist für die Verwendung in menschlichen Zelllinien validiert.- Validierte siRNA-Kontrollen zur Optimierung von siRNA-Experimenten
- Die genspezifischen siRNA-Kontrollen werden mit verkohlten Negativkontrollen geliefert
- Funktionell getestet in mehreren gängigen Zelllinien
- HPLC-gereinigte, doppelseitige und gebrauchsfertige Silencer™ Kontroll-siRNAs sind nicht modifizierte 21-mere; sie sind für die Verwendung mit Silencer™ siRNAs, BLOCK-iT™ siRNAs und anderen nicht modifizierten 21-meren siRNAs konzipiert.
Spezifikation
Human | |
Unkonjugiert | |
GAPDH |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.