Learn More
Masterflex™ I/P™ Standardpumpenkopf-Rotorbaugruppe
Die Masterflex™ I/P™ Standardpumpenkopf-Rotorbaugruppe besteht aus langlebigem, kaltgewalztem Stahl
Marke: Masterflex™ 07019-82
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Holen Sie mit diesen Austauschteilen das Beste aus Ihrem Masterflex™ I/P™ Standardpumpenkopf heraus
- Wählen Sie die Ersatzteile, die für Ihre I/P™ Standardpumpenkopfgröße geeignet sind
- Hergestellt aus langlebigem kaltgewalztem Stahl (CRS)
- Austauschteile für einen noch längeren Betrieb Ihres Pumpenkopfes.
- Für eine komplette Kopfbaugruppe sind zwei Endglockenbaugruppen erforderlich
Spezifikation
I/P™ Standard-Pumpenköpfe | |
Kaltgewalzter Stahl (CRS) | |
Kurze Welle |