Learn More
Masterflex™ I/P™ Standardpumpenkopf mit langer Welle für Präzisionsschläuche
Click to view available options
Flussrate:
0,002 bis 2,1 GPM; 0.01 bis 8 LPM
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Entwickelt und optimiert für eine Schlauchgröße
- Drei-Walzen-Aufbau für einen gleichmäßigen Fluss
- Die Pumpenköpfe sind für Mehrkanalanwendungen stapelbar
- Kompaktes Design für effiziente Raumausnutzung
- Geeignet für die Verwendung mit I/P™73 Präzisionsschläuchen
- Das Gehäuse besteht aus langlebigem Polycarbonat (PC) und einem Rotor aus kaltgewalztem Stahl (CRS)
- Zur Verwendung mit Masterflex™ I/P™-Pumpen, die einen langwelligen Pumpenkopf benötigen. Diese Pumpenköpfe sind nicht mit Standardwellenantrieben kompatibel.
- Der Pumpenkopf ist kompakt und einfach in der Konstruktion mit dem gleichen seitlichen Schlauchein- und ausgang—und daher perfekt für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot
- Standardköpfe sind kompakt und einfach in Ihre OEM-Anwendungen zu integrieren
Spezifikation
Spezifikation
| Beschreibung | 12,3 ml Volumen/Umdrehung mit I/P 73-Schläuchen |
| Flussrate | 0,002 bis 2,1 GPM; 0.01 bis 8 LPM |
| Zur Verwendung mit | I/P 73-Schläuche |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Rollen | 3 |
| Verschlussart | Befestigt |
| Rollenmaterial | Kaltgewalzter Stahl |
| Drehzahlregelung | 0,1 bis 650 U/min |
| Rotormaterial | Kaltgewalzter Stahl |
| Gehäusematerial | Polycarbonat |