Beschreibung
- Jedes Modell ist für eine einzelne Schlauchgröße optimiert, was Leistung und Lebensdauer der Schläuche maximiert
- Kostengünstige Pumpenköpfe – eine ausgezeichnete Wahl für spezielle Anwendungsfälle
- Durch Stapeln zweier Pumpenköpfe lassen sich Durchflussraten verdoppeln
- Der klassische Aufbau eines Standardpumpenkopfes sorgt für genaueste und reproduzierbare Leistung—wichtig für Anwendungen mit dosierter Abgabe.
- Ein präzise gearbeiteter 360 Grad-Schlauchbettkörper gewährleistet optimale Genauigkeit und eine lange Lebensdauer der Schläuche.
- Die Konstruktion von Standardpumpenköpfen ermöglicht präziseste Dispensiergenauigkeit jedes Masterflex Pumpenkopfes
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 12,3 ml/Umdrehung |
| Flussrate | 8 l/min |
| IP-Schutzart | IP73 |
| Material | Polyphenylensulfid |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Rollen | 3 |
| Verschlussart | Fest |
| Gesamthöhe (angloamerikanisch) | 5,5 in. |
| Gesamthöhe (metrisch) | 139 mm |
| Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 3,312 in. |
| Mehr anzeigen |