Learn More
Masterflex™ I/P™ Pumpenkopfadapter
Masterflex™ I/P™ Pumpenkopfadapter sind für die Verwendung mit 56C-Rahmenmotoren mit 1⁄10 bis 1⁄2 PS geeignet
1385.00 CHF - 1955.00 CHF
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) | (171 x 165 x 165 mm) |
---|---|
Zur Verwendung mit | 1 ⁄ 10 PS bis 1 ⁄ 2 PS 56C Rahmenmotoren |
Enthält | Einbaugetriebe, Adapter aus Aluminiumguss, Hardware |
Material | Lackiertes Aluminium |
Motortyp | NEMA-Typ 56C-Befestigung |
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Flussrate | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11795309
|
Masterflex™
77490-20 |
0,12 bis 9,3 LPM |
1955.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11764989
|
Masterflex™
77490-30 |
0,12 bis 5 LPM |
1385.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Die Durchflussraten hängen von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf und der Schlauchgröße ab
- Geeignet für den Einsatz mit 56C-Rahmenmotoren mit 1⁄10 bis 1⁄2 PS
- Die Adapter aus Aluminiumguss verfügen über ein eingebautes Getriebe für eine einfache Einrichtung
- Das ermöglicht die anwendungsspezifische Anpassung der Pumpen
- Fügen Sie eine Motorsteuerung für den drehzahlvariablen und/oder ferngesteuerten Betrieb hinzu
- Die Adapter sind mit allen I/P Pumpenköpfen kompatibel
Spezifikation
(171 x 165 x 165 mm) | |
Einbaugetriebe, Adapter aus Aluminiumguss, Hardware | |
NEMA-Typ 56C-Befestigung |
1 ⁄ 10 PS bis 1 ⁄ 2 PS 56C Rahmenmotoren | |
Lackiertes Aluminium | |
2 akzeptiert |