Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | p-Xylene |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 106-42-3 |
| Summenformel | C6H4(CH3)2 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | 12°C |
| Siedepunkt | 137°C to 139°C (1.013 hPa) |
| Synonym | 1,4-Dimethylbenzene |
| Molekulargewicht (g/mol) | 106.17 |
| Menge | 5 ml |
| Mehr anzeigen |