Learn More
Masterflex™ I/P™ High-Performance Pumpenkopf
Masterflex™ I/P™ High-Performance Pumpenkopf für den Einsatz mit High-Performance Präzisionsschläuchen
Marke: Masterflex™ 77600-82
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Ideal für industrielle Prozess- und Produktionsanwendungen, die einen einzelnen Pumpenkopf erfordern
- Der hochleistungsfähige Pumpenkopf mit drei Walzen sorgt für Durchflussraten bis zu 19 l/min – die höchste eines I/P Pumpenkopfes
- Für Masterflex™ I/P™ High-Performance Präzisionspumpenschläuche für eine höhere Druckerzeugung und einen höheren Saughub
- Verbesserte Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten und längere Lebensdauer der Schläuche
- Die verstellbare Schlauchhaltevorrichtung bleibt sicher an Ort und Stelle und verhindert Bewegungen im Kopf.
- Die I/P™ High-Performance Pumpenköpfe sind mit I/P™ Pumpen kompatibel, die zwei oder mehr Pumpenköpfe aufnehmen können
- Antriebe, die zwei Köpfe aufnehmen können, haben genug Drehmoment, um den Pumpenkopf auch unter schwierigen Bedingungen wie hohem Gegendruck laufen zu lassen.
- High-Performance Pumpenköpfe sind nicht stapelbar.
- Das neue Design und die automatische Schlauchhalterung ermöglichen den Einsatz unterschiedlicher Schlauchgrößen
- Die Schläuche können ohne Entfernen des Kopfes aus dem Antrieb ausgetauscht werden
- Rotor/Walze aus Edelstahl für bessere Haltbarkeit und Chemikalienbeständigkeit
- Vielseitige Montagekonfigurationen – flexible Montage mit Schlauch nach oben oder seitlich
- Das C-förmige Design ermöglicht den Ein- und Auslass der Schläuche an derselben Seite des Pumpenkopfes. Das erleichtert den Anschluss der Schläuche
- Der für ATEX-Zonen 2 zugelassene Pumpenkopf ist für EEx II3 G c II C T6 ausgelegt
Spezifikation
1:1 Übersetzungsverhältnis | |
0,01 bis 19 LPM | |
ATEX-Zone 2 | |
Polyphenylensulfid, Polyester und Edelstahl | |
3 Rollen aus Edelstahl | |
Manuelle Rückhaltung | |
Edelstahl |
(176 x 168 x 175 mm) | |
Höhere Durchflussraten, höherer Druck und bessere Saugleistung | |
Befestigungsteile, Silikonpumpenschläuche (51 cm), austauschbare Tang-Manschette | |
1-Kanal | |
Befestigt | |
I/P™ 70, 88, 89 | |
0,1 bis 650 U/min |