Learn More
Masterflex™ I/P™ Washdown-Antriebssystem mit fester Drehzahl
Das Masterflex™ I/P™ Washdown-Antriebssystem mit fester Drehzahl bietet die Möglichkeit, drei oder vier Kanäle über einen einzelnen, umkehrbaren, Motor mit fester Drehzahl zu steuern
Marke: Masterflex™ 07588-87
Beschreibung
- Diese Antriebe mit fester Drehzahl sind IP55-geschützt gegen Staub und Wasser
- Pumpensysteme bieten die Möglichkeit, drei oder vier Kanäle über einen einzelnen umkehrbaren Motor mit fester Drehzahl zu steuern
- Durchflussrate bis zu 2,2 l/min pro Kanal – Die Durchflussrate hängt von der Drehzahl des Antriebs, dem Pumpenkopf und der Schlauchgröße ab
- Der Antrieb ist mit 3 oder 4 I/P™ Easy-Load™ Pumpenköpfen ausgestattet
- Spülen oder Pumpen in beide Richtungen durch kombinierten Ein-/Aus-/Rückwärts-Schalter
- Hergestellt aus lackiertem Stahl und Aluminium
- Der Antrieb mit fester Drehzahl verfügt über eine Drehzahl von 150 U/min
- Läuft mit 230 V AC bei 50 Hz
Spezifikation
3 | |
1.900 ml/min | |
Ja | |
Antrieb,3 Easy-Load™ Pumpenköpfe, 10 ft. lange C-Flex™ ULTRA Schläuche und 6 ft. langes Netzkabel mit europäischem Stecker | |
I/P™ Easy-Load Pumpenkopf (77602-10 x 3) | |
(76,91 x 28,47 x 26,11 cm) |
Feste Geschwindigkeit | |
150 U/min | |
I/P™ Schlauchgrößen 26, 73, 82 | |
Lackierter Stahl (Schutzart IP55) | |
10 ft C-FLEX™ Ultra, I/P™ 73 (06434-73) | |
230 VAC |