Learn More
Molecular Probes™ Nα-(3-Maleimidylpropionyl)Biocytin
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
Beschreibung
Das Thiol-reaktive Na-(3-Maleimidylpropionyl) Biocytin kann verwendet werden, um Biotin an Biomolekülen anzubringen, die anschließend mit Avidin- oder Streptavidinkonjugaten nachgewiesen werden können.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 25 mg |
| Produkttyp | Nα-(3-Maleimidylpropionyl)Biocytin |
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |