Learn More
Molecular Probes™ N-(1-Pyrene)Maleimide
Description
L’acide N-(1-pyrène)maléimide réactif au thiol peut être utilisé pour créer des bioconjugués sensibles à l’environnement avec ce fluorophore unique.
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 mg |
| Type de produit | Maléimide |
| Contenu et stockage | Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Thiol |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Maléimide |
| Marqueur ou colorant | Pyrène |
| Type d’étiquette | Colorants classiques |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?