Learn More
Molecular Probes™ N-(1-Pyrene)Maleimide
Beschreibung
Mit dem Thiol-reaktiven N-(1-pyren)maleimid können mit diesem einzigartigen Fluorophor umweltempfindliche Biokonjugate erzeugt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | Maleimid |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Thiol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Maleimid |
| Marker oder Farbstoff | Pyren |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |