Learn More
Molecular Probes™ N-(1-Pyrene)Iodoacetamide
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Beschreibung
Mit dem Thiol-reaktiven N-(1-pyren)-Iodacetamid können mit diesem einzigartigen Fluorophor umweltempfindliche Biokonjugate erzeugt werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 100 mg |
| Produkttyp | N-(1-pyren)iodacetamid |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Chemische Reaktivität | Thiol |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Reaktiver Teil | Alkylhalid, Iodacetamid |
| Marker oder Farbstoff | Pyren |
| Markertyp | Klassische Farbstoffe |