Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
Artikelnummer. 15561124
Change view
Click to view available options
Menge:
20 nmol
25 nmol
5 nmol
50 nmol
Packungsgröße:
20 Nanomol
250 Nanomol
5 Nanomol
50 Nanomol
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15561124 20 nmol 20 Nanomol
15157105 5 nmol 5 Nanomol
15571124 25 nmol 250 Nanomol
13305384 50 nmol 50 Nanomol
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15561124 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 4464077
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
mirVana™ miRNA-Inhibitor, Negativkontrolle Nr. 1
mirVana miRNA Inhibitor Negative Control No. 1 is a non-targeting control designed for use in miRNA inhibition experiments. It provides a reliable baseline for evaluating the effects on target gene expression by ensuring minimal off-target effects. Extensively tested in human cell lines and tissues, this control is validated to have no impact on known miRNA functions, making it essential for accurate and consistent gene expression studies. Its properties include high reliability, superior specificity, and versatile use in various experimental setups.
miRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.
Wir haben nun die zweite Generation der miRNA-Inhibitoren als mirVana™ miRNA-Inhibitoren lanciert. Die Vorteile:
  • Bessere Leistungsfähigkeit als das vergleichbare Produkt eines anderen Herstellers
  • Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger miRNA-Inhibitor-Konzentration
  • Nicht toxisch
  • Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
  • Kann in vitro oder in vivo verwendet werden und zeichnet sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
    Positiv- und Negativkontrollen sind auch zur Verwendung mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren in miRNA-Herunterregulierungsexperimenten verfügbar.
    MirVana™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1
    Die mirVana™ miRNA-Inhibitor Negativkontrolle Nr. 1 ist für die Verwendung als Negativkontrolle für Experimente mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren vorgesehen. Die Transfektion dieser Negativkontrolle erfolgt mit der gleichen Methodik wie für die Positivkontrollen (wie mit let-7c-Positivkontrolle) und experimentellen mirVana™ miRNA-Inhibitoren. Verwenden Sie die Target-Expression von mit Negativkontrolle transfizierten Proben als Ausgangsbasis für die Bewertung der Wirkung der Kontrolle und des experimentellen miRNA-Inhibitors auf die Target-Genexpression.
    Inhibitor-Kontrollen der ersten Generation
    Unsere miRNA-Inhibitoren (und -Kontrollen) der ersten Generation, Ambion™ Anti-miR™ miRNA Inhibitors, weisen im Vergleich zu den neuen mirVana™ miRNA Inhibitors eine geringere Spezifität und Potenz sowie eine geringere Strangspezifität auf. Diese Inhibitoren der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo-Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Inhibitoren und entsprechenden Kontrollen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei oder unter -20°C lagern. Nicht in frostfreien Tiefkühlgeräten lagern.
Regelungsart Negativkontrolle
RNAi Type miRNA-Inhibitor
Zur Verwendung mit (Anwendung) miRNA-Analyse und Analyse nicht-codierender RNA
Marker oder Farbstoff Unkonjugiert
Produktlinie mirVana
Produkttyp miRNA-Inhibitor
Reinigungsverfahren Gereinigt
Menge 20 nmol
Versandbedingung Raumtemperatur
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.