Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
mirVana™ miRNA-Inhibitor, Negativkontrolle Nr. 1
Marke: Invitrogen™ 4464078
Additional Details : Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
MiRNA-Inhibitoren sind kleine, chemisch modifizierte, einzelsträngige RNA-Moleküle, die entwickelt wurden, um endogene miRNA-Moleküle zu binden und zu hemmen und eine funktionelle miRNA-Analyse durch Herunterregelung der miRNA-Aktivität zu ermöglichen.Wir haben kürzlich die zweite Generation der miRNA-Inhibitoren als mirVana™ miRNA-Inhibitoren lanciert:
- Bessere Leistungsfähigkeit als das vergleichbare Produkt eines anderen Herstellers
- Maximale und konsistente Effekte in vitro bei niedriger miRNA-Inhibitor-Konzentration
- Nicht toxisch
- Ideal für die neuesten Sanger-Inhalte
- Können in vitro und in vivo verwendet werden und zeichnen sich durch Konsistenz über das gesamte Forschungsprojekt aus
Positiv- und Negativkontrollen sind auch für die Verwendung zusammen mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren in miRNA-Herunterregulierungsexperimenten verfügbar
mirVana™ miRNA-Inhibitoren-Negativkontrolle Nr. 1
Die mirVana™ miRNA-Inhibitoren-Negativkontrolle Nr. 1 ist als Negativkontrolle für Experimente mit mirVana™ miRNA-Inhibitoren bestimmt. Die Transfektion dieser Negativkontrolle erfolgt mit der gleichen Methodik wie für Ihre Positivkontrollen (wie mit let-7c-Positivkontrolle) und experimentellen mirVana™ miRNA-Inhibitoren. Nutzen Sie die Zielexpression aus Negativkontrollen-transfizierten Proben als Basis für die Bewertung der Kontrollauswirkungen und der experimentellen miRNA-Inhibitoren auf die Zielgenexpression.
Inhibitor-Kontrollen der ersten Generation
Unsere miRNA-Inhibitoren (und Kontrollen) der ersten Generation, die Ambion™ Anti-miR™ miRNA-Inhibitoren, haben eine niedrigere Spezifität und Leistungsfähigkeit sowie geringere Strang-Spezifität im Vergleich zu unseren neuen mirVana™ miRNA-Inhibitoren. Diese Inhibitoren der ersten Generation werden für den Abschluss laufender In-vitro-miRNA-Studien empfohlen. Für neue Forschungen oder In-vivo-Studien empfehlen wir unsere neuen mirVana™ miRNA-Inhibitoren und entsprechenden Kontrollen.
Spezifikation
-20 °C | |
miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA | |
mirVana™ miRNA Inhibitoren | |
50 nmol |
mirVana™ miRNA Inhibitor, 50 nmol, nicht konjugierter Farbstoff, Anti-miRNA RNAi Typ, Positivkontrolltyp, Verwendung für die miRNA-Analyse und Analyse nicht codierender RNA, gereinigte Reinigung, –20 °C Lagertemperatur, nur für Forschungszwecke | |
Unkonjugiert | |
Gereinigt |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.