Learn More
uvex i-lite Bügelbrille
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsenfärbung:
Durchsichtig
Grau
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Mitglied von uvex i-range – vielseitiger 3-in-1-Augenschutz – ermöglicht die Anpassung von Brillen an die Gefahren am Arbeitsplatz.
- Das große, flache Glas bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
- X-tended Seitenschild bietet zusätzlichen Schutz vor Gefahren.
- Seitenarme mit mehreren Neigungspunkten ermöglichen eine hohe Individualisierung, um eine gute Passform für alle Gesichtsformen und Kopfbreiten zu gewährleisten.
- Ergonomisch geformte Seitenarme sorgen für einen sicheren Sitz ohne Druck.
- Robustes Polycarbonat-Glas mit der bewährten Supravision Beschichtungstechnologie von uvex – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- UV400 – 100 % Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
- Metallfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Farbe | Anthrazit, lindgrün |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsenfärbung | Grau |
| Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Plastic |
| UV-Schutz | UV400. |
| Mehr anzeigen |