Learn More
uvex i-guard+ Brille
Artikelnummer. 17767669 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenfärbung:
Grau
Klar
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenfärbung Packungsgröße
17767669 Grau 1 Stück
17737669 Klar 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17767669 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9143283
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.00 CHF
    17.50 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.50 CHF
    12% Rabatt
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Der Uvex i-guard+ ist Teil unseres neuen Uvex i-Bereich – Die innovative, flexible 3-in-1-Schutzbrillenlinie bietet geeignete Produkte für nahezu jede Gefahrensituation am Arbeitsplatz oder in jeder Arbeitsumgebung.
  • Mitglied der uvex i-range – vielseitige 3-in-1-Schutzbrillenserie – ermöglicht die Anpassung der Schutzbrille an die Gefahren am Arbeitsplatz.
  • Das große, flache Glas bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
  • Großzügige Seitenteile bieten zusätzlichen Schutz vor Gefahren
  • Die weiche, flexible Gesichtsabdichtung passt sich dem Träger an und bietet Schutz und Komfort. Sie schützt auch vor Tröpfchen oder Spritzern von Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln (Kennzeichnungen 3 und 4).
  • Erhöhter Aufprallschutz – Markierungen BT
  • Robuste Polycarbonatlinse mit der bewährten Supravision-Beschichtungstechnologie von uvex. – permanent beschlag- und kratzfesten Gläsern
  • UV400 – 100% Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis zu 400 nm
  • Metallfrei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Anthrazit, lindgrün
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166, EN 170
Linsenfärbung Grau
Produkttyp Antibeschlagbrille
Kopfgurtmaterial Textil
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard