Beschreibung
- Mitglied der uvex i-range – vielseitige 3-in-1-Schutzbrillenserie – ermöglicht die Anpassung der Schutzbrille an die Gefahren am Arbeitsplatz.
- Das große, flache Glas bietet ein uneingeschränktes Sichtfeld.
- Großzügige Seitenteile bieten zusätzlichen Schutz vor Gefahren
- Die weiche, flexible Gesichtsabdichtung passt sich dem Träger an und bietet Schutz und Komfort. Sie schützt auch vor Tröpfchen oder Spritzern von Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln (Kennzeichnungen 3 und 4).
- Seitenarme mit mehreren Neigungspunkten ermöglichen eine hohe Individualisierung, um eine gute Passform für alle Gesichtsformen und Kopfbreiten zu gewährleisten.
- Ergonomisch geformte Seitenarme sorgen für einen sicheren Sitz ohne Druck.
- Robuste Polycarbonatlinse mit der ’bewährten Supravision-Beschichtungstechnologie von uvex. – permanent beschlag- und kratzfesten Gläsern
- UV400 – 100% Schutz vor gefährlicher UVA- und UVB-Strahlung bis zu 400 nm
- Metallfrei
Spezifikation
Spezifikation
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Farbe | Anthrazit, blau |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Linsenfärbung | Klar |
| Produkttyp | Ergonomische Schutzbrille |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Kunststoff |
| UV-Schutz | UV400. |
| Mehr anzeigen |