Learn More
Escherichia coli O157 Mouse anti-E. coli, Clone: 9.88, Abnova™
Artikelnummer. 16043336
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16043336 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16043336 Lieferant Abnova Lieferanten-Nr. MAB15086.100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    534.00 CHF
    526.20 CHF / 100 Mikrogramm
    Sparen 7.80 CHF
    1% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
  • High specificity
  • High reactivity
Spezifikation
Antigen Escherichia coli O157
Anwendungen Immunofluorescence
Klassifikation Monoclonal
Klon 9.88
Konjugat Unconjugated
Beschreibung Mouse monoclonal antibody raised against Escherichia coli O157.
Verdünnung Immunofluorescence (1-2 ug/mL) The optimal working dilution should be determined by the end user.
Zusammensetzung In 10 mM PBS (0.05% BSA, 0.05% sodium azide).
Wirtsspezies Mouse
Immunogen A crude sonicate of Escherichia coli O157.
Reinigungsverfahren PEG precipitation
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies E. coli
Inhalt und Lagerung Store at 4°C.
Form Liquid
Isotype IgM κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only (RUO)