Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ und EP™ braune VOA-Glasfläschchen mit 0,125 Zoll-Septen: 40 ml, zertifiziert, 40 ml-Fläschchen, braun, 0,125 Zoll, verklebtes Septum, zertifiziert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15935091
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
20 mL
40 ml
Produktlinie:
EP
I-Chem
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Anzahl pro Karton:
72/Karton
Packungsgröße:
72 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Produktlinie Füllstand Anzahl pro Karton unitSize
15935091 20 mL EP Unbehandelt 72/Karton 72 Stück
15599085 20 ml EP Zertifiziert 72/Karton 72 Stück
12949684 40 ml I-Chem Behandelt 72/Karton 72 Stück
13449018 40 ml I-Chem Zertifiziert 72/Karton 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15935091 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 33920A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    111.00 CHF
    101.40 CHF / 72 Stück
    Sparen 9.60 CHF
    8% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 03-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Durch die perfekte Schulterschräge können die VOA-Fläschchen mühelos ohne Lufteinschlüsse befüllt werden. Sie sind in einer breiten Palette an Größen und Ausführungen erhältlich.
Die braunen Thermo Scientific™ VOA-Fläschchen mit 0,125 in.-Septen sind für einen einfachen Austausch mit fest mit der Kappe verklebtem oder unverklebtem Septum und mit 20, 40 oder 60 ml Fassungsvermögen erhältlich.Durch die perfekte Schulterschräge können die VOA-Fläschchen mühelos ohne Lufteinschlüsse befüllt werden.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
Eigenschaften:
  • Braunes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
  • Die braune Farbe schützt lichtempfindliche Analyten vor Abbau
  • Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
  • Folgende Größen sind verfügbar: 20 ml, 40 ml und 60 ml
  • Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen, ausgestattet mit einem Standardseptum aus Silikon mit 0,125 Zoll starker PTFE-Dichtungseinlage
  • Fest mit dem Deckel verklebtes oder unverklebtes Septum zum einfachen Austauschen
  • Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
  • Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Inhalt:
Zertifizierte Fläschchen:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Der einzigartige Feld-zu-Labor-Karton verwandelt sich problemlos in ein Organisationstablett für Fläschchen zur bequemen Verwendung im Labor (nur Ausführungen mit nicht verklebtem Septum). Die Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert die Fläschchen und schützt sie vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Behandelte  Fläschchen wurden auf die gleiche Weise wie zertifizierte Fläschchen behandelt und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat.
Unbehandelte Fläschchen sind kostengünstig Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung EP 20 ml-Fläschchen braun 0,125 Zoll, verklebtes Septum, unbehandelt
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Bernsteinfarben
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Glas (Typ 1)
Volumen (metrisch) 20 mL
Septum 0.125 in. bonded septum
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Füllstand Unbehandelt
Anzahl pro Karton 72/Karton
Ersatzverschluss NA
Volumen (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 0,8 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 23,5 mL
Produktlinie EP
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Kappe mit verklebtem Septum
Menge 72 Kartons
Dicke (metrisch) 3,17 mm
Verschlussgröße 24-414
Zertifizierung/Konformität Keine
Höhe (metrisch) 57 mm
Produkttyp Fläschchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.