Learn More
Thermo Scientific™ I-Chem™ und EP™ braune VOA-Glasfläschchen mit 0,125 in. (0,3175 cm) Septen: 40 ml, zertifiziert, 40 ml Fläschchen, braun, 0,125 in. (0,3175 cm), verklebtes Septum, zertifiziert
Füllen Sie Fläschchen ohne Lufteinschlüsse mühelos mit diesen VOA-Fläschchen, optimiert mit dem perfekten Schulterwinkel und in einer Vielzahl von Größen und Ausführungen erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ S126-0020
Beschreibung
Füllen Sie Fläschchen ohne Lufteinschlüsse mühelos mit Thermo Scientific™ I-Chem™ und EP™ Amber VOA Glasfläschchen mit 0,125″ Septen, die für die Wasserprobenentnahme für flüchtige organische Analysen (VOA) entwickelt wurden. Erhältlich mit einem fest mit dem Deckel verklebten Septum oder mit unverklebtem Septum zum einfachen Austauschen. Die perfekte Schulterschräge ermöglicht ein müheloses Füllen ohne Lufteinschlüsse. Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
Eigenschaften:
- Transparentes Fläschchen zum Sammeln von Wasserproben für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen (VOA)
- Optimierte Neigung der Fläschchenschulter zur Vermeidung von Lufteinschlüssen
- Oben offener, weißer Deckel aus Polypropylen, ausgestattet mit einem standardmäßigen Septum aus Silikon mit 0,125 in. starker PTFE-Dichtungseinlage
- Erhältlich mit einem fest mit dem Deckel verklebten Septum oder mit unverklebtem Septum zum einfachen Austauschen.
- Direkt kompatibel mit Automatisierung mit auf die Fläschchen aufgeschraubtem Verschluss
Im Lieferumfang enthalten:
Zertifizierte Fläschchen:
- Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
- Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
- Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
- Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
- Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
- Der einzigartige Feld-zu-Labor-Karton verwandelt sich problemlos in ein Organisationstablett für Fläschchen zur bequemen Verwendung im Labor (nur Ausführungen mit nicht verklebtem Septum). Die Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert die Fläschchen und schützt sie vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Fläschchen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat.
Die ungereinigten Fläschchen sind kostengünstig Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
Garantie: 90 Tage
Spezifikation
| I-Chem Klare 20 ml-Fläschchen, 0,125 in., nicht gebundenes Septum, unverarbeitet | |
| Durchsichtig | |
| Glas (Typ 1) | |
| 2,25 in. | |
| 72 | |
| 0,5 oz. | |
| 23,5 mL | |
| 72 Kartons |
| 61 cm (1,1 in.) | |
| 28 mm | |
| 20 mL | |
| Unbehandelt | |
| 297-2414/288-0022 | |
| 0,8 oz. | |
| Kappe mit nicht verklebtem Septum |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.