Learn More
Thermo Scientific™ Transparente VOA-Glasfläschchen mit geschlossenen Deckeln, 20 ml, zertifiziert
Artikelnummer. 12862324
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
20 ml
40 ml
Füllstand:
Behandelt
Unbehandelt
Zertifiziert
Packungsgröße:
72 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Füllstand Packungsgröße
12862324 20 ml Behandelt 72 Stück
16081272 20 ml Unbehandelt 72 Stück
15572600 40 ml Unbehandelt 72 Stück
12697376 20 ml Zertifiziert -
12647386 40 ml Zertifiziert 72 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12862324 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. C2260020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    203.00 CHF
    197.66 CHF / 72 Stück
    Sparen 5.34 CHF
    2% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Diese Klarglasfläschchen mit oben geschlossenen Kappen sind für die EPA-Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA) vorgesehen, wenn kein durchstechbarer Septumverschluss erforderlich ist.
Thermo Scientific™ VOA-Klarfläschchen mit geschlossener Kappe sind für die flüchtige organische Analyse (VOA) der EPA konzipiert.Geschlossene Fläschchen für VOA-Probenahmen, wenn kein durchstechbarer Septa-Verschluss erforderlich ist.Erhältlich als Zertifiziert zur Erfüllung der leistungsbasierten EPA-Spezifikationen für die Analyse von flüchtigen organischen Stoffen, als Vorgereinigt, in gleicher Form wie die zertifizierten Fläschchen, aber ohne Zertifizierungsdokumentation oder als Ungereinigt und gebrauchsfertig für Ihr eigenes Reinigungsverfahren.
Eigenschaften:
  • Durchsichtiges Fläschchen für die Analyse flüchtiger organischer Verbindungen (VOA)
  • Wählen Sie zwischen 20 ml oder 40 ml
  • Weißer Verschluss aus geschlossenem Polypropylen mit PTFE-beschichteter Silikonhülle, die für eine sichere Abdichtung mit der Kappe verbunden ist
  • Direkt kompatibel mit Automatisierungsanwendungen
  • Verschlüsse mit den Fläschchen verbunden
Inhalt:
Zertifiziert:
  • Die Zertifizierung bestätigt, dass die leistungsbezogenen EPA-Standards für Analysen von flüchtigen organischen Stoffen erfüllt oder übertroffen werden
  • Karton enthält Analysenzertifikat (CofA) mit Barcode und Chargennummer zur Rückverfolgbarkeit
  • Jedes Fläschchen hat einen eigenen Barcode mit Chargennummer und eine eindeutige Behälternummer
  • Analyseetiketten sind zur optionalen Verwendung lose beigefügt
  • Karton ist zwecks Manipulationssicherheit mit Sicherheitsband versiegelt
  • Der einzigartige Feld-zu-Labor-Karton verwandelt sich problemlos in ein Organisationstablett für Fläschchen zur bequemen Verwendung im Labor (nur Ausführungen mit nicht verklebtem Septum). Die Verpackung mit Trennwänden aus Spanholz polstert die Fläschchen und schützt sie vor Bruch; Umverpackung erforderlich für den Versand
Vorgereinigte Fläschchen sind auf die gleiche Weise behandelt wie zertifizierte Fläschchen und weisen auch die gleichen Merkmale auf, haben jedoch keinen Barcode und kein Analysenzertifikat.
Die unbehandelten Fläschchen sind kostengünstig Glas an Glas auf einem eingeschweißten Tablett verpackt und können direkt mit Ihren betriebsinternen Verfahren gereinigt und zertifiziert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung I-Chem 20 ml-Fläschchen, durchsichtig, oben geschlossen, zertifiziert
Material (Auskleidung) PTFE-faced Silicone
Außendurchmesser (angloamerikanisch) 1,1 in.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 28 mm
Material Glas (Typ 1)
Volumen (metrisch) 20 ml
Höhe (angloamerikanisch) 2,25 in.
Füllstand Behandelt
Anzahl pro Karton 72
Ersatzverschluss B267-2414UBB
Volumen (angloamerikanisch) 0,5 oz.
Volumen bis Rand (angloamerikanisch) 0,8 oz.
Volumen bis Rand (metrisch) 23,5 ml
Produktlinie I-Chem
Gesamtvolumen (metrisch) 20 mL
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Geschlossene Kappe mit Silikoneinlage
Menge 72 Kartons
Verschlussgröße 24-414
Zur Verwendung mit (Geräte) Analyse flüchtiger organischer Verbindungen
Zertifizierung/Konformität Die zertifizierten und verarbeiteten Fläschchen erfüllen oder übertreffen die EPA-Leistungsstandards für flüchtige organische
Höhe (metrisch) 57 mm
Produkttyp Fläschchen