Learn More
Invitrogen™ BacLight™ Green Bacterial Stain
Artikelnummer. 11524187
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1000 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11524187 20 x 50 μg 1000 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11524187 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. B35000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    912.00 CHF
    683.65 CHF / 1000 Mikrogramm
    Sparen 228.35 CHF
    25% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
BacLight™ Grüner Bakterienfarbstoff
BacLight grüner (Kat.-Nr. B-35000) und BacLight roter (Kat.-Nr. B-35001) Bakterienfarbstoff sind fluoreszierende Kennzeichnungsreagenzien zum Nachweis und zur Überwachung von Bakterien. Diese beiden Farbstoffe sind keine Nukleinsäure-Färbemittel. Bakterien, die mit dem BacLight grünen und BacLight roten Bakterienfarbstoff gefärbt wurden, weisen eine hellgrüne und rote Fluoreszenz (Absorption/Emission ∼ 480/516 bzw. ∼ 581/644 nm) auf, und können durch Verwendung der geeigneten Durchflusszytometriekanäle oder Fluoreszenzmikroskopiefilter gelöst werden. Die BacLight Bakterienfarbstoffe sind mit Formaldehyd- oder Alkoholfixierungsmethoden kompatibel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zelltyp Bakterien
Inhalt und Lagerung Enthält 20 Fläschchen BacLight™ grüner Bakterienfarbstoff (50 μg pro Fläschchen). Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
Produkttyp Bakterienfärbemittel
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Form Fest
Format Röhrchen, Objektträger
Produktlinie BacLight
Menge 20 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur
Löslichkeit DMSO (Dimethylsulfoxid)
Emissionswellenlänge 480⁄ 561