missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
I-A[d] Mouse anti-Mouse, BUV661, Clone: 34-5-3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: BD Biosciences 750396
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
I-A[d] Monoclonal antibody specifically detects I-A[d] in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
Spezifikation
| I-A[d] | |
| Monoclonal | |
| Brilliant Ultraviolet 661 | |
| I-Aβ{d}; H-2 I-Ad beta chain; MHC class II I-Ad beta chain | |
| (C57BL/6 x DBA/2)F1 mouse splenocytes | |
| RUO | |
| Mouse | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry | |
| 34-5-3 | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon BUV661 under optimal conditions that minimize unconjugated dye and antibody. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur