Learn More
BUCHI I-80 Controller for Rotavapor R-80
The I-80 is an easy-to-use interface for conveniently regulating your vacuum manually. Increase control of the evaporation process by setting the pump speed and adjusting the manometer.
725.00 CHF - 848.00 CHF
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
30000637
|
BUCHI
11I0800 |
Rotavapor R-80 House Vacuum | Woulff Bottle, Communication Cable, Tubing |
848.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30000638
|
BUCHI
11I0801 |
Rotavapor R-80 V-80/180 | Communication Cable, Holder |
725.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
30000615
|
BUCHI
11I0802 |
Rotavapor R-80 V-80/180 | Power Pack |
768.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Die funktionale Konstruktion erfüllt die wesentlichen Anforderungen der Vakuumregulierung
- Spart Ressourcen durch die Steuerung der Vakuumpumpe
- Hohe Langlebigkeit durch robustes und langlebiges Design
- Anwenderfreundliche und intuitive Bedienung durch selbsterklärende Benutzeroberfläche
- Einfache und genaue Vakuumregulierung
- Relevante Informationen werden auf einen Blick angezeigt
- Hohe Zuverlässigkeit durch zentrale Steuerung wichtiger Prozessparameter
- Volle Prozesssteuerung durch Parameterüberwachung
- Bewährte Technologie für wichtige Anwendungen
Spezifikation
Controller Interface |