Learn More
uvex i-3 Safety Glasses
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsenfärbung:
Grau 23 %
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Allgemeine Eigenschaften
- Einstellbare, qualitativ hochwertige Schutzbrille mit vielen Funktionen
- Robustes Polycarbonat-Glas mit der bewährten Supravision Beschichtungstechnologie von uvex – für dauerhaft beschlagfreie und kratzfeste Gläser
- Die optionale einsetzbare Rahmenabdichtung bietet zusätzlichen Schutz vor Partikeln, Schmutz und Staub.
- Standardgröße
- Metallfrei
Sicherheitsmerkmale
- UV400 – 100% Schutz gegen gefährliche UVA- und UVB-Strahlung bis 400 nm
Komfortmerkmale
- Das weiche, verstellbare Nasenpolster ermöglicht eine Anpassung der Brille an den Träger für eine bequeme und rutschfeste Passform ohne Druckpunkte.
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | Supravision Plus |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Farbe | Hellgrau, schwarz |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166, EN 172 |
| Linsenfärbung | Grau 23 % |
| Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Plastic |
| Mehr anzeigen |