Learn More
Cytiva HyrTrp Zelldissoziations-Reagenz
Artikelnummer. 17215814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17215814 500 mL 500 Milliliter
17205814 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17215814 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. SV30209.02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00 CHF
    76.83 CHF / 500 Milliliter
    Sparen 35.17 CHF
    31% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Rekombinante ADCF-Alternative zu traditionellem Schweintrypsin
  • Frei von tierischen Bestandteilen (ADCF)
  • Farbstofffrei
  • Geeignet für verschiedene Anwendungen und Zellarten
  • Effektive Zelldissoziation
  • Ohne Auswirkungen auf die Lebensfähigkeit der Zelllinie, Verdopplung der Zeit
  • Für zellbasierte Impfstoffproduktions- und Zellkulturprozesse in Stammzellen/Primärzellen/Gentherapie
  • Zur Verwendung mit anhaftungsabhängigen Zelltypen MRC-5, Vero, CHO K-1 Zelllinien, die mit oder ohne Serum wachsen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung -20 °C
Produkttyp Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Zur Verwendung mit Adhäsionsabhängige Zelltypen MRC-5, Vero, CHO K-1 Zelllinien, die mit oder ohne Serum wachsen
Menge 500 mL