Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10704196 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
150mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2.1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10704196
Marke: Thermo Scientific™ 22205154630
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C8-HPLC-Säulen sind in begrenzten Abmessungen erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Bestellinformationen:
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 8 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase