Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Hochwertige, hochreine Silika Säulen
Marke:  Thermo Scientific™ 22103-032130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10382545
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
30 mm
1 bis 9
200 m²/g
C18
13%
Ja
2.1 mm
3 μm
190 Å
L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 3 μm Partikelgröße > Partikelgröße: 3 μm; 30 x 2,1 mm (L x ID)