Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ C18-Säulen, 3 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 10359293 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
30 mm
125 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
1 mm
2.1 mm
4 mm
4.6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10359293
Marke: Thermo Scientific™ 22103154030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochwertige, hochreine Silika Säulen
  • Spezifische, getestete und geprüfte C18 Säulen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Länge (metrisch) 150 mm
Partikelgröße 3 μm
pH 1 bis 9
Porengröße 190 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 13%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase