Learn More
Thermo Scientific™ HyPURITY™ ADVanCE™ HPLC-Säulen, 5 μm Partikelgröße
Artikelnummer. 11592831 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Packungsgröße
11592831 50 mm 4,6 mm -
10266933 250 mm 4,6 mm 1 Stück
11572831 50 mm 2.1 mm 1 Stück
11522841 100 mm 4,6 mm 1 Stück
11552841 150 mm 4,6 mm 1 Stück
11502841 100 mm 2,1 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11592831 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 21005054630
Verfügbar ab: 28-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 9 %; Porengröße: 190 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Thermo Scientific™ HyPURITY ADVANCE™ HPLC-Säulen vereinen die herausragende Leistung unseres HyPURITY 190Å-Silika mit einer C-Umkehrphasenchemie. Diese Spezialpackung mit polar eingebettetem Charakter eignet sich gut für LC/MS-Anwendungen. Die polare Gruppe schützt die Oberflächensilanole vor Wechselwirkungen mit polaren Analyten und bietet alternative Selektivität mit ausgezeichneter Leistung für Verbindungen mit schlechter Peakform mit herkömmlichen alkylgebundenen Phasen wie C18.
HyPURITY ADVANCE HPLC-Säulen bieten:
  • Eine polare eingebettete stationäre Phase für alternative Selektivität
  • Ideal für schnelle Analysen mit hohem Durchsatz
  • Verbesserte wässrige Stabilität
  • Außergewöhnliche Peakform für Säuren, Basen und Chelatoren
  • Partikelgrößen von 3 µm und 5 µm sind in einer Vielzahl von Säulengeometrien erhältlich
  • Geeignet für LC/MS durch außergewöhnlich geringes Bluten
  • Ideal geeignet für eine Vielzahl von pharmazeutischen Anwendungen
Bestellinformation
Säulen mit anderen Größen sind ebenfalls lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelgröße 5 μm
Porengröße 180 Å
Oberfläche 200 m²/g
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 9 %
Säulentyp Umkehrphase
Phase Umkehrphase