Learn More
Thermo Scientific™ Hypoxia Green Reagent for Flow Cytometry
Click to view available options
Menge:
2 x 50 Assays
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
Die membrandurchlässige Sonde setzt bei abnehmendem Sauerstoffgehalt Rhodamin frei, was zu einer fluorogenen Reaktion führt. Hypoxie ist ein Merkmal vieler Krankheiten, einschließlich kardiovaskulärer Erkrankungen und tumorvermittelter Immunsuppression, und ist entscheidend für das Überleben und Wachstum von Tumoren.
• Empfindliches, fixiertes Endpunkt-Assay
• Erkennt eine Abnahme des Sauerstoffs in lebenden Zellen
• Fluorogene, nicht antikörperbasierte Sonde
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 2 Fläschchen mit je 50 Tests |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Durchflusszytometer |
| Produkttyp | Reagenz |
| Emission | 488 |
| Format | Fläschchen |
| Menge | 2 x 50 Assays |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |