Learn More
Hypoxanthin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hypoxanthine |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Menge | 5 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H4N4O/c10-5-3-4(7-1-6-3)8-2-9-5/h1-2H,(H2,6,7,8,9,10) |
| Formelmasse | 136.0385 |
| Reinheit (%) | >95% |