Learn More
Hypoxanthine Disodium Salt, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11451892 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11451892 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11451892 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210545125
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 68-94-0
Summenformel C5H4N4O
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
MDL-Nummer MFCD00005725
InChI-Schlüssel FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
IUPAC-Name 6,7-dihydro-3H-purin-6-one
SMILES O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypoxanthine Disodium Salt
Menge 25 g
Formelmasse 180.08