Learn More
Hypoxanthin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470373
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11470373 25 g 25 Gramm
11460373 5 g 5 Gramm
11480373 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470373 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11481.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 68-94-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
Hypoxanthine, is used as a marker for energy perturbation in hypoxia/ ischemia. It has been also used in DNA studies to investigate the destabilizing effect it has on DNA duplexes containing hypoxanthine as a base, in a gas phase versus a liquid phase. Hypoxanthine has also been used in studies along with 8-oxoguanine nucleotides to investigate their interaction with human DNA pol A (DNA polymerase alpha) and DNA polymerase I from Bacillus stearothermophilus. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Hypoxanthin wird als Marker für Energiestörungen bei Hypoxie/Ischämie verwendet. Die Verbindung wurde in Studien zusammen mit Harnsäure und Allantoin als ein Indikator für In-vivo-Reaktionen freier Radikale verwendet. Es wurde auch in DNA-Studien verwendet, um die destabilisierende Wirkung zu untersuchen, die es auf DNA-Duplexe ausübt, die Hypoxanthin als eine Base enthalten, und zwar in einer Gasphase im Vergleich zu einer Flüssigphase. Hypoxanthin wurde auch in Studien zusammen mit 8-Oxoguanin-Nukleotiden verwendet, um ihre Interaktion mit humaner DNA-Pol å (DNA-Polymerase alpha) und DNA-Polymerase I aus dem Bacillus stearothermophilus zu untersuchen. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es vermischt sich nicht merklich mit Wasser (1:1400). Kleine oktaedrische Kristalle aus Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Sterilisieren Sie mittels Filtration durch einen 0.22 µm-Filter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 68-94-0
Summenformel C5H4N4O
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
MDL-Nummer MFCD00005725
InChI-Schlüssel FDGQSTZJBFJUBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym hypoxanthine, 6-hydroxypurine, 9h-purin-6-ol, sarkin, 6-oxopurine, sarcine, sarkine, 3h-purin-6-ol, 7h-purin-6-ol, purin-6 1h-one
PubChem CID 790
ChEBI CHEBI:17368
IUPAC-Name 3,7-Dihydropurin-6-on
SMILES O=C1N=CNC2=C1NC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Hypoxanthine
Schmelzpunkt >300°C
Menge 25 g
Beilstein 5811
Merck Index 14,4869
Löslichkeitsinformationen It does not mix appreciably with water (1:1400). Small octahedra crystals from water.
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Hypoxanthine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Hypoxanthine