Learn More
Melford Hypoxanthin
Artikelnummer. 30018329
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018329 1 kg 1 Kilogramm
30018328 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018329 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. H620001000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
Summenformel: C5H4N4ONa, Molmasse 158,11
Spezifikation
CAS 45738-97-4
Summenformel C5H3N4ONa
Menge 1 kg