Learn More
uvex Hypervision CB CA Klar AF Transl./GR/BU
Artikelnummer. 31751177 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Lens Material:
Polycarbonat
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lens Material unitSize
31751177 Polycarbonat 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 31751177 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9321902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18.29 CHF
    15.65 CHF / 1 Stück
    Sparen 2.64 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 25-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schutzbrille uvex Hypervision Klar 9321902
  • Der Hypervision zeichnet sich uvex durch ein komfortables, ergonomisches Design mit einem durchscheinenden Rahmen aus, der ein nahezu uneingeschränktes Sichtfeld für eine verbesserte Arbeitsplatzwahrnehmung bietet.
  • Eine weiche, flexible Rahmenkonstruktion sorgt für einen hohen Komfort beim Tragen, selbst bei längeren Nutzungszeiten.
  • Integrierte seitliche Vertiefungen bieten ausreichend Platz für persönliche Brillen, sodass Hypervision uvex bequem als zuverlässige Overspecs getragen werden kann.
  • Ein verstellbares Kopfband in Kombination mit indirekter Belüftung vervollständigt das Design und sorgt für eine sichere Passform, verbesserten Luftstrom und zuverlässigen Augenschutz für den Alltag im Berufsalltag.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Kratzfest, Stoßfest, Beschlagfrei
Linsenfärbung Keine
Produkttyp Schutzbrillen
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
UV-Schutz UV380.
Frame Type Standard
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar