Learn More
Corning™ HYPERStack™ Manifold, MPC Connectors
For use with HYPERStack™ cell culture vessels.
1006.02 CHF - 1079.09 CHF
Spezifikation
Material C-Flex™, Thermoplastisches Elastomer
Enthält PP-Klammer, C-Flex™ Schläuche, MPC-Verbindungsstücke
Produkttyp HYPERStack™ Verteiler
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Zur Verwendung mit (Geräte) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17259099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
11370
(4) Corning™ HYPERStack™ Zellkulturgefäße
1006.02 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-09-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17269099
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
11380
(5) Corning™ HYPERStack™ Zellkulturgefäße
1079.09 CHF
2 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 19-09-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sterilization:
Irradiated and dosimetrically released based on ANSI/AAMI/ISO 11137 Sterilization of health care products- Requirements for validation and routine control-Radiation sterilization. Sterility Assurance Level (SAL) of 10-6.
Non-Pyrogenic:
Tested and met the criteria established in the current version of ANSI/AAMI ST 72, 'Bacterial Endotoxins - Test methodologies, routine monitoring, and alternative to batch testing'. The acceptance level for product is ≤ 0.01 EU/mL or ≤ 4 EU/device.
BSE/TSE:
Product complies with the latest revision of EMA/410/01 'Note for Guidance on minimizing the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via human and veterinary medicinal products' by virtue of all bovine derived material having been processed per specific conditions of section 6.4 of EMA/410/01.
Spezifikation
Spezifikation
C-Flex™, Thermoplastisches Elastomer
PP-Klammer, C-Flex™ Schläuche, MPC-Verbindungsstücke
HYPERStack™ Verteiler
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Product Certifications