Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si mit großen Medienmengen
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Unsere Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Si Massenchromatographie-Medien gewährleisten eine optimale Chromatographieleistung. Nutzen Sie Silikonmedien mit reiner, großer Oberfläche in Großmengen, um Ihre HPLC-Vorbereitungssäulen selbst zu verpacken, ohne in eine neue Hardware zu investieren.
Beladen Sie Ihre Säulen selbst mit Medien aus der Großpackung
Normalphasenchromatographie
- Silika zur Trennung unpolarer und mäßig polarer organischer Verbindungen.
- USP L3 – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
- pH-stabil von 2 bis 7.
- Maximale Temperatur 60 °C.
Kundenspezifische Bestellungen
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Stationäre Phase | Silika |
| pH | 2 bis 7 |
| Menge | 10000 g |
| Oberfläche (metrisch) | 350 m²/g |
| Produktlinie | Vorbereitungs-LC |
| Säulentyp | Mixed-Mode |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Nein |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollporös, ultrarein |
| Mehr anzeigen |