Learn More
Thermo Scientific™ Große Mengen an Hypersil™ PREP HS Phenylmedien
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Unsere Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP HS Phenyl-Massenchromatographiemedien gewährleisten eine optimale Chromatographieleistung. Nutzen Sie Phenyl-gebundene Medien mit hydrophober, großer Oberfläche in Großmengen, um Ihre HPLC-Vorbereitungssäulen selbst zu verpacken, ohne in neue Hardware zu investieren.
Beladen Sie Ihre Säulen selbst mit Medien aus der Großpackung
Einzigartige Selektivität
- Verbesserte Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyte.
- Selektivität, die komplementär zu der von Alkylkettenphasen ist.
- Mäßige Hydrophobizität im Vergleich zu C18.
- Phenyl-Selektivität (USP L11) – Partikel mit großer Oberfläche und einer Porengröße von 100 Å.
- pH-stabil von 2 bis 8.
- Maximale Temperatur 60 °C.
Kundenspezifische Bestellungen
- Für kundenspezifische Bestellungen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter.
Spezifikation
Spezifikation
| Partikelgröße | 10 μm |
| Porengröße | 100 Å |
| Stationäre Phase | Phenyl (Ph) |
| pH | 2 bis 8 |
| Menge | 50 g |
| Oberfläche (metrisch) | 350 m²/g |
| Produktlinie | Vorbereitungs-LC |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Endverkappt/mit Endgruppen | Ja |
| Verpackungsmaterial | Silika, kugelförmig, vollporös, ultrarein |
| Mehr anzeigen |