Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Säule, 5 μ m
Artikelnummer. 11547451 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
200 mm
300 mm
Durchmesser (metrisch):
3 mm Innendurchmesser
4 mm Innendurchmesser
4.6 mm Innendurchmesser
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11547451
Marke: Thermo Scientific™ 30105304030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das ungebundene Medium dient als wirksames Hilfsmittel für die Normalphasen-Chromatographie nicht-polarer und moderat polarer organischer Verbindungen
  • Sehr gute Reproduzierbarkeit zwischen unterschiedlichen Chargen
  • Sphärische Partikel mit einer engen Partikelgrößenverteilung
  • Langlebige Säule
  • Hohe Leistung und Säuleneffektivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4 mm Innendurchmesser
Länge (metrisch) 300 mm
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ Gehäuse L1
Stationäre Phase Gehäuse C18
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 10%
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase