Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAK-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 10504135 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Stationäre Phase:
Geschützt
Phenyl (Ph)
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
Artikelnummer. 10504135
Marke: Thermo Scientific™ 31103014001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur schnellen Analyse polyaromatischer Kohlenwasserstoffe (PAK). Sie verfügen über maßgeschneidertes Alkyl-gebundenes Silika mit hoher Kohlenstoffbeladung und bieten so eine hervorragende Leistung.
Mit Thermo Scientific™ Hypersil™ Green PAH LC-Säulen analysieren Sie schnell polyaromatische Kohlenwasserstoffe (PAK). Diese kurzen, schnellen Säulen mit speziell zugeschnittenem alkylgebundenen Silika mit hoher Kohlenstoffbeladung können 16 PAK in vier Minuten analysieren. Für die EPA-Methode 610 optimiert: Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoffe, diese Säulen bieten ein hervorragendes Leistungsverhalten.
Eine Vielzahl von Säulenabmessungen zur Erfüllung Ihrer PAK-Analyseanforderungen
  • Die Partikelgröße von 3,0 μm ist in Durchmessern von 2,1, 3,0 und 4,6 mm und Längen von 10, 100 und 150 mm erhältlich
  • Die Partikelgröße von 5,0 μm ist mit 4,6 mm Durchmesser und Längen von 10, 100, 150 und 250 mm erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit Analysesäule
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Oberfläche 170 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 14 %
Säulentyp PAH-Analyse
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Typ Vorsäulenkartusche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.