Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ PFP-UHPLC-Säulen
Zur Verwendung mit Hochdruck-UHPLC für eine bessere Trennung, Geschwindigkeit und einen besseren Durchsatz von schwer aufzulösenden Mischungen halogenierter Verbindungen, einschließlich Pestiziden.
Marke: Thermo Scientific™ 25402-102130-V
Additional Details : Gewicht : 0.20000kg
Beschreibung
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ VANQUISH™ PFP (Pentafluorophenyl) UHPLC-Säulen eine noch höhere Leistung bei Trennung, Geschwindigkeit und Durchsatz für die Analyse schwer aufzulösender Mischungen von halogenierten Verbindungen und nicht halogenierten polaren Verbindungen. Diese Säulen wurden in Verbindung mit dem Vanquish UHPLC-System entwickelt, um die erweiterten Druckfähigkeiten und Robustheit des Systems zu nutzen. Das Ergebnis ist ein neues Maß an Trennung, Geschwindigkeit und Durchsatz, das die analytischen Herausforderungen bei der Analyse komplexer Matrices mithilfe von Flüssigchromatographie (LC) und LC-MS löst.
Für leistungsstarke TrennungenDas erweiterte Angebot an Accucore Vanquish, Acclaim VANQUISH und Hypersil GOLD VANQUISH UHPLC-Säulen bietet eine größere Auswahl an Selektivität und Formatoptionen, um den unterschiedlichen Anforderungen von UHPLC-Anwendungen gerecht zu werden. Diese Säulen bieten:
- Bessere Trennungen: hohe Effizienz ermöglicht die Trennung von sehr komplexen Gemischen
- Weitere Ergebnisse: Hohe Effizienz bei hohen Flussraten
- Einfachere Interaktion: Nahtlose Workflow-Lösung für einfache und unkomplizierte Trennungen
- Erweiterte Funktionen: Große Auswahl an Selektivitätten und Formaten
Spezifikation
Analysesäule | |
HPLC | |
21756 psi (1500 bar) | |
2 bis 8 | |
220 m²/g | |
L43 | |
Hypersil GOLD | |
8 % | |
Ja |
2,1 mm | |
100 mm | |
1,9 μm | |
175 Å | |
60 °C | |
PFP (Pentafluorophenylpropyl) | |
Silika, kugelförmig, vollporös, ultrarein | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |